Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-flaskor med smal hals
Produktkod. 15429103 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15429103 250 mL Paket med 10
15409103 100 mL Paket med 10
15459103 2000 mL -
15469103 3000 mL Varje
15479103 5 L Varje
15439103 500 mL Paket med 10
15449103 1000 mL Paket med 10
15499093 50 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15429103
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglas med smal hals Erlenmeyer-kolvar är koniska och graderade.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Tillverkad till ISO 1773
  • Smal hals
  • Graderad
  • Icke-ISO-storlek
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 145 mm
Hals stil Smal
Produkttyp Erlenmeyerflaska
Form Konisk
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm
Ytbehandling Ingen ytbehandling