Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Hals stil | Narrow |
| Produkttyp | Erlenmeyer Flask |
| Form | Konisk |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| Visa mer |