Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-flaskor med smal hals
Produktkod. 15479103 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15479103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglas med smal hals Erlenmeyer-kolvar är koniska och graderade.
  • Graderad
  • ISO 1773
  • Borsilikatglas
  • Konisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 365 mm
Form Konisk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 220 mm