Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga täckglas i glas
Produktkod. 12363138 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12363138 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 22 mm 22 mm Paket med 200
12323128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 18 mm 18 mm Paket med 200
12343138 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 18 mm 18 mm Paket med 200
12353138 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 20 mm 20 mm Paket med 200
12333128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm 22 mm Paket med 200
11338503 #1 (0,13 till 0,16 mm) 24 mm 24 mm Paket med 200
12393138 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 24 mm 24 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12363138
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fyrkantiga täckglas av glas finns i en mängd olika storlekar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
  • Tillverkad av klart sodaglas
  • Konsekvent i skärning, tjocklek och dimensionell noggrannhet
  • Fri från blåsor och skavanker
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 22 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Tjocklek (metrisk) #1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Kvantitet 200/Pk.