Läs mer
Fisherbrand™ Fyrkantiga täckglas i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Fyrkantig |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) |
| Kvantitet | 200/Pk. |