Läs mer
Fisherbrand™ Glas Circle Täckglas
Produktkod. 12323138 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
12323138 #1 (0,13 till 0,16 mm) 19 mm Paket med 200
12313138 #1 (0,13 till 0,16 mm) 16 mm -
12323148 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 16 mm Paket med 100
12333138 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm Paket med 200
11507323 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 22 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12323138
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glascirkeltäckglas finns i två tjocklekar och en mängd olika diametrar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
Dessa glascirkeltäckglas finns i två tjocklekar och en mängd olika diametrar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
  • Tillverkad av klart sodaglas
  • Konsekvent i skärning, tjocklek och dimensionell noggrannhet
  • Fri från blåsor och skavanker
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Cirkel
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 19 mm
Kvantitet 200/Pk.