Läs mer
Fisherbrand™ Glas Circle Täckglas
Produktkod. p-8000283 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Diameter (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 5
Produktkod. 12313138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glascirkeltäckglas finns i två tjocklekar och en mängd olika diametrar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
Dessa glascirkeltäckglas finns i två tjocklekar och en mängd olika diametrar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
  • Tillverkad av klart sodaglas
  • Konsekvent i skärning, tjocklek och dimensionell noggrannhet
  • Fri från blåsor och skavanker
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Cirkel
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 16 mm
Kvantitet 200/Pk.