Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Rektangel |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Kvantitet | 100 Pk. |