Läs mer
Fisherbrand™ Rektangulära täckglas i glas
Produktkod. 12303148 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12303148 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 24 mm 50 mm Paket med 100
12343128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm 26 mm Paket med 200
12353128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm 32 mm Paket med 100
12363128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm 40 mm Paket med 100
12373128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 22 mm 50 mm Paket med 100
12383138 #1,5 (0,16 till 0,19 mm) 22 mm 50 mm Paket med 100
12393128 #1 (0,13 till 0,16 mm) 24 mm 32 mm Paket med 100
11348503 #1 (0,13 till 0,16 mm) 24 mm 40 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12303148
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rektangulära täckglas i glas finns i en mängd olika storlekar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
  • Tillverkad av klart sodaglas
  • Konsekvent i skärning, tjocklek och dimensionell noggrannhet
  • Fri från blåsor och skavanker
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Rektangel
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 24 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Tjocklek (metrisk) #1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Mått (L x B) 24 x 50 mm
Kvantitet 100 Pk.