Läs mer
Fisherbrand™ Rektangulära täckglas i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Rektangel |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Bredd (metrisk) | 32 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Kvantitet | 100 Pk. |