Läs mer
Fisherbrand™ Rektangulära täckglas i glas
Produktkod. p-8000285 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 12343128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulära täckglas i glas finns i en mängd olika storlekar. Förpackad i plastlådor för att förhindra brott.
  • Tillverkad av klart sodaglas
  • Konsekvent i skärning, tjocklek och dimensionell noggrannhet
  • Fri från blåsor och skavanker
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Rektangel
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 22 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Kvantitet 200/Pk.