Läs mer
Corning™ Pasteurpipetter av borosilikatglas
Produktkod. 10323523 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (metrisk):
146 mm
229 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10323523 229 mm Paket med 1000
10494533 146 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10323523 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 7095D9
I lager
Tillverkad med borosilikatglas för optimal synlighet. Corning™ Borosilikatglaspasteurpipetter är idealiska för snabbt icke-volymetriskt överföringsarbete.
  • Finns i bekväma bulkförpackningar
  • Engångsanvändning eliminerar risken för korskontaminering av värdefulla prover eller laboratoriereagens
  • Har en förträngning en tum under toppen för att underlätta pluggning
  • Idealisk för arbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier
  • Används för blodbanks- och kliniska kemiska procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Idealisk för snabbt icke-volumetriskt överföringsarbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier, såväl som blodbanks- och kliniska kemiprocedurer
Kvantitet 1000 förpackning
Tipsstil Rund
Längd (metrisk) 229 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk