Läs mer
Wheaton™ Borosilikatglasstöt
Produktkod. 10006661 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10006661
Brand: Wheaton™ 358105
Bara null kvar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp mortelstöt
För användning med (applikation) För homogenisering av bindväv inklusive hjärta, muskler och lungor
För användning med (utrustning) För 358107 (3mL) avsmalnande vävnadsslipsats