Läs mer
Soda Lime Glas Petriskålar
Produktkod. 12921408 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Paket med 20
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12921408 100 mm 15 mm Paket med 18
16120751 60 mm 12 mm Paket med 20
12901408 60 mm 12 mm Paket med 18
16130751 120 mm 20 mm -
12931408 120 mm 20 mm Paket med 18
16110751 150 mm 25 mm Paket med 20
12941408 150 mm 25 mm Varje
12911408 80 mm 15 mm Paket med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12921408
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Högkvalitativ petriskål, med lock.
  • Tillverkad av soda lime glas.
  • Inkluderar lock
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Soda Lime Glas
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm