Beskrivning
- Tillverkad av soda lime glas.
- Inkluderar lock
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petriskål |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 120 mm |