Läs mer
Soda Lime Glas Petriskålar
Produktkod. 16130751 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Paket med 20
Varje
Produktkod. 16130751
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativ petriskål, med lock.
  • Tillverkad av soda lime glas.
  • Inkluderar lock
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 120 mm