Läs mer
Soda Lime Glas Petriskålar
Produktkod. p-8000433 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Paket med 20
Varje
Produktkod. 12921408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Högkvalitativ petriskål, med lock.
  • Tillverkad av soda lime glas.
  • Inkluderar lock
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Soda Lime Glas
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm