Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas enkelkromatografikolonn
Produktkod. 11827483
Kolumnkapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11827483
Brand: Kimble Chase™ 4205300430
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Inre 38 mm
Typ Plain Chromatography Column
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 340 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med PTFE avstängningsplugg