Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas enkelkromatografikolonn
Produktkod. 11837493
Kolumnkapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11837493
Brand: Kimble Chase™ 4205300750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Inre 75 mm
Typ Plain Chromatography Column
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 2149 mL
Längd (metrisk) 500 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med PTFE avstängningsplugg