Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas enkelkromatografikolonn
Kolumnkapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Inre | 50 mm |
| Typ | Plain Chromatography Column |
| USP typ | Typ I |
| Kolumnkapacitet | 589 mL |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Med PTFE avstängningsplugg |