Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas enkelkromatografikolonn
Produktkod. 11867453
Change view
Kolumnkapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet unitSize
11867453 15 mL Varje
11877483 1608 mL Varje
11887483 1929 mL Varje
11837493 2149 mL Varje
11877453 25 mL Varje
11827483 340 mL Varje
11857473 440 mL Varje
11837483 567 mL Varje
13446349 900 mL Varje
11857483 981 mL Varje
11867483 965 mL Varje
11847483 589 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11867453 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 4205300212
Specifikationer
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Typ Plain Chromatography Column
USP typ Typ I
Kolumnkapacitet 15 mL
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Med PTFE avstängningsplugg