Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas enkelkromatografikolonn
Produktkod. 13446349
Kolumnkapacitet:
15 mL
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13446349
Brand: Kimble Chase™ 4205300275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
För användning med (applikation) Ion exchange chromatography
Kvantitet 1 Each
Diameter (metrisk) Inre 41 mm
Typ Plain Chromatography Column
USP typ Type I
Kolumnkapacitet 900 mL
Längd (metrisk) 700 mm
Material Borosilicate Glass
Inkluderar With PTFE stopcock plug