Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med spetsig botten, sexkantig platta
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12252, blankett C
- Finns i en rad konstorlekar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ihålig |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | Gängstorlek: 10/19 Cone NS |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Ihålig propp |