Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med spetsig botten, sexkantig platta
Produktkod. 10550052
Change view
Standard konisk fog:
10/19 Cone NS
12/21 Cone NS
14/23 Cone NS
19/26 Cone NS
24/29 Cone NS
29/32 Cone NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10550052 24/29 Cone NS Paket med 10
10495251 10/19 Cone NS Paket med 10
10769121 12/21 Cone NS -
15320885 19/26 Cone NS Paket med 10
10493341 29/32 Cone NS Paket med 10
10261731 14/23 Cone NS Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10550052 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01400024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.83 SEK
    261.56 SEK / Paket med 10
    Save 321.27 SEK
    55% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker förslutning av flaskor, flaskor, slangar och andra laboratorieapparater. Lenz Laborglasinstrumente™ Spetsiga ihåliga proppar, sexkantig platta är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. enligt DIN 12252, blankett C
  • Finns i en rad konstorlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Beskrivning Ihålig
Kvantitet 10/Pk.
Standard konisk fog 24/29 Cone NS
Material Borsilikatglas
Produkttyp Ihålig propp