Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med spetsig botten, sexkantig platta
Standard konisk fog:
Gängstorlek: 10/19 Cone NS
Gängstorlek: 12/21 Cone NS
Gängstorlek: 14/23 Cone NS
Gängstorlek: 19/26 Cone NS
Gängstorlek: 24/29 Cone NS
Gängstorlek: 29/32 Cone NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12252, blankett C
- Finns i en rad konstorlekar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ihålig |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | Gängstorlek: 19/26 Cone NS |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Ihålig propp |