Läs mer
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Produktkod. 15301331 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15301331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för att arbeta med mjukare vävnader. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer är tillverkade av slitstarkt borosilikatglas.
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Slipning av mortelstöt och mortel på 0,076 - 0,126 mm
  • Tillverkad med precisionshålsglas med en PTFE-stöt
  • Levereras med en rostfri stång för användning med en elmotor
  • Valfritt handtag i rostfritt stål för manuell slipning finns tillgängligt separat (fabriknr. 20310)
Specifikationer
Uttag (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Homogenisatorer
Längd (metrisk) 80mm
Längd (metrisk) mortelstöt 250mm
Stötstötmaterial Rostfritt stål