Läs mer
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Produktkod. 15311331 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15311331 30 ml Varje
15321331 55 ml Varje
15301331 15 ml Varje
15391321 10 ml Varje
15381321 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15311331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1211.90 SEK
    929.12 SEK / Paket med 1
    Save 282.78 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för att arbeta med mjukare vävnader. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer är tillverkade av slitstarkt borosilikatglas.
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Slipning av mortelstöt och mortel på 0,076 - 0,126 mm
  • Tillverkad med precisionshålsglas med en PTFE-stöt
  • Levereras med en rostfri stång för användning med en elmotor
  • Valfritt handtag i rostfritt stål för manuell slipning finns tillgängligt separat (fabriknr. 20310)
Specifikationer
Uttag (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Homogenisatorer
Längd (metrisk) 105mm
Längd (metrisk) mortelstöt 250mm
Stötstötmaterial Rostfritt stål