Läs mer
Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer
Produktkod. 15381321 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15381321 5 ml Varje
15321331 55 ml Varje
15311331 30 ml Varje
15301331 15 ml Varje
15391321 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15381321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    989.33 SEK
    805.43 SEK / Paket med 1
    Save 183.90 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för att arbeta med mjukare vävnader. Fisherbrand™ Potter-Elvehjem Homogenisatorer är tillverkade av slitstarkt borosilikatglas.
  • Helt autoklaverbara
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Slipning av mortelstöt och mortel på 0,076 - 0,126 mm
  • Tillverkad med precisionshålsglas med en PTFE-stöt
  • Levereras med en rostfri stång för användning med en elmotor
  • Valfritt handtag i rostfritt stål för manuell slipning finns tillgängligt separat (fabriknr. 20310)
Specifikationer
Uttag (metrisk) 0.076 - 0.126mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Homogenisatorer
Längd (metrisk) 65mm
Längd (metrisk) mortelstöt 250mm
Stötstötmaterial Stål, rostfritt