Beskrivning
- Helt autoklaverbara
- Finns i en mängd olika kapaciteter
- Slipning av mortelstöt och mortel på 0,076 - 0,126 mm
- Tillverkad med precisionshålsglas med en PTFE-stöt
- Levereras med en rostfri stång för användning med en elmotor
- Valfritt handtag i rostfritt stål för manuell slipning finns tillgängligt separat (fabriknr. 20310)
Specifikationer
Specifikationer
| Uttag (metrisk) | 0.076 - 0.126mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Homogenisatorer |
| Längd (metrisk) | 75mm |
| Längd (metrisk) mortelstöt | 250mm |
| Stötstötmaterial | Stål, rostfritt |