Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas pulvertratt
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Manufactured from borosilicate glass.
- Ground and fire-polished upper rim.
- Short, wide stem optimal for funneling powder and other ground materials.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 90 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 25 mm |
| Material | Borosilicate Glass |