Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Slipad och brandpolerad överkant.
- Kort, bred skaft som är optimal för kanalning av pulver och andra malda material.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 70 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 20 mm |
| Material | Borsilikatglas |