Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas pulvertratt
Produktkod. 10683392 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Förpackningsstorlek
10683392 100 mm 25 mm Varje
10468562 60 mm 18 mm Varje
10623592 120 mm 30 mm Varje
10568211 70 mm 20 mm Varje
10049970 80 mm 22 mm Varje
10181531 90 mm 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10683392 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 146519
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglaspulvertratt inkluderar slipad och brandpolerad övre kant. Kort, bred skaft är optimal för kanalning av pulver och andra malda material.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Slipad och brandpolerad överkant.
  • Kort, bred skaft som är optimal för kanalning av pulver och andra malda material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 25 mm
Material Borsilikatglas