Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas pulvertratt
Produktkod. p-8003555 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10683392
Brand: BRAND™ 146519
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglaspulvertratt inkluderar slipad och brandpolerad övre kant. Kort, bred skaft är optimal för kanalning av pulver och andra malda material.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Slipad och brandpolerad överkant.
  • Kort, bred skaft som är optimal för kanalning av pulver och andra malda material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 25 mm
Material Borsilikatglas