Läs mer
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglas pulvertratt
Produktkod. 12993591 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
50 mm
70 mm
100 mm
Diameter (metrisk) skaft:
13 mm
16 mm
22 mm
Längd (metrisk) skaft:
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Längd (metrisk) skaft unitSize
12993591 70 mm 16 mm 25 mm Varje
12903601 100 mm 22 mm 25 mm Varje
12983591 50 mm 13 mm 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12993591
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaspulvertratt är mindre benägen att täppas till eller kaka när pulverformiga ämnen förflyttas.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Kort stamtratt
  • Mindre sannolikhet att täppas till eller kaka när pulverformiga ämnen förflyttas
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 70 mm
Diameter (metrisk) skaft 16 mm
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) skaft 25 mm