Läs mer
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglas pulvertratt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
50 mm
70 mm
100 mm
Diameter (metrisk) skaft:
13 mm
16 mm
22 mm
Längd (metrisk) skaft:
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Kort stamtratt
- Mindre sannolikhet att täppas till eller kaka när pulverformiga ämnen förflyttas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 70 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 16 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) skaft | 25 mm |