Läs mer
Hamilton™ CTC PAL™ GC-sprutor
Produktkod. 11532475
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11532475 10 μl Varje
1 options
Produktkod. 11532475 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 203362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 SEK
    1545.31 SEK / Paket med 1
    Save 534.69 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
För användning med CTC PAL autosamplers för GC och headspace analyser.
  • Unik design för flänsjustering underlättar installationen och resulterar i färre böjda nålar
  • Kolvknappen kan justeras för att förhindra skador på kolvspetsen
  • Innovativ fästdesign av nålen till cylindern minimerar provöverföring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borsilikatglas, Rostfritt stål
Beskrivning Gassteriliserbar
Nålmätare 23s G till 26s G
Diameter (metrisk) inre nål 0,64 till 0,13 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,72 till 0,47 mm
För användning med (applikation) GC och headspace analyser
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil AS
För användning med (utrustning) CTC PAL Autosampler
Anslutningstyp Fast