Läs mer
Hamilton™ CTC LEAP™ Cementerade nålsprutor
Beskrivning
- Erbjuder förbättrad reproducerbarhet och hastighet
- Hjälper till vid HPLC-analys
- För användning med CTC LEAP autosampler modell A200S
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas, PTFE, Rostfritt stål |
| Beskrivning | Gassteriliserbar |
| Nålmätare | 22s G |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 1000 psig (68,9 bar) |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 20 °C |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Visa mer |