Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Mottagande kolv av borosilikatglas
Produktkod. 12722375
Change view
Volym (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12722375 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 12722375 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1009670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 SEK
    1327.00 SEK / Paket med 1
    Save 148.00 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) För RE100 Rotary Evaporator
Kvantitet 1 vardera
Form Rund
Volym (metrisk) 250 ml