Läs mer
Wheaton™ Borosilikatglasersättningshjul
Produktkod. 12401421 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk) Fungerar:
250mL
500mL
1000mL
3000mL
6000mL
8000mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
12401421 8000mL Varje
11581285 1000mL Varje
11591285 3000mL Varje
11571285 250mL Varje
10691212 500mL Varje
11501295 6000mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12401421 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 356849
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas med två stora sidoarmar och skruvlock för enkel provtagning
Magna-Flex™ Microcarrier-snurrkolvar har en flex-typ, glödformad glashjul som roterar från ett fast läge ovanför vätskenivån runt en fördjupning i botten av kolven. Tillverkad av borosilikatglas med två stora sidoarmar och skruvlock för enkel provtagning. 500 ml och större enheter har 45 mm sidoarmar som kan användas som praktiska ventiler och portar. Alla kolvar ger ett headspace-förhållande på 1:1 eller mer för att ge maximal ytgräns mellan kultur och kärletmosfär. En avtagbar stift i rostfritt stål immobiliserar pumphjulet under hantering. Ersättningsglaspumphjulsenheter finns tillgängliga för alla kolvar. För användning med mikrobärarkulturer.
Specifikationer
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Mikrobärarkulturer
Inkluderar Två stora sidoarmar och skruvlock
nr per ärende 1 vardera
Produkttyp Ersättningspumphjul
Förslutningstyp Skruvlock
Volym (metrisk) Fungerar 8000mL