Läs mer
Wheaton™ Borosilikatglasersättningshjul
Produktkod. p-8014211 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk) Fungerar:
250mL
500mL
1000mL
3000mL
6000mL
8000mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11581285
Brand: Wheaton™ 356844
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas med två stora sidoarmar och skruvlock för enkel provtagning
Magna-Flex™ Microcarrier-snurrkolvar har en flex-typ, glödformad glashjul som roterar från ett fast läge ovanför vätskenivån runt en fördjupning i botten av kolven. Tillverkad av borosilikatglas med två stora sidoarmar och skruvlock för enkel provtagning. 500 ml och större enheter har 45 mm sidoarmar som kan användas som praktiska ventiler och portar. Alla kolvar ger ett headspace-förhållande på 1:1 eller mer för att ge maximal ytgräns mellan kultur och kärletmosfär. En avtagbar stift i rostfritt stål immobiliserar pumphjulet under hantering. Ersättningsglaspumphjulsenheter finns tillgängliga för alla kolvar. För användning med mikrobärarkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Mikrobärarkulturer
Inkluderar Två stora sidoarmar och skruvlock
nr per ärende 1 vardera
Produkttyp Ersättningspumphjul
Förslutningstyp Skruvlock
Volym (metrisk) Fungerar 1000mL