Läs mer
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Destiller vertikala kondensorer
25130.00 SEK - 27530.00 SEK
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Material (Beläggning) SURLYN
Kvantitet 1 vardera
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +60 °C
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Inkluderar Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Inkluderar Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11885932
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
IKA™
0003743100
Beläggning
27530.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-02-2026
Lägg i varukorgen
11875932
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
IKA™
0003743000
Utan beläggning
25130.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-02-2026
Specifikationer
Borsilikatglas
SURLYN
1 vardera
-30 °C till +60 °C
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.5 Reflux Destiller vertikala kondensorer