Läs mer
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.6 Reflux Destiller vertikala kondensorer
Produktkod. 11865942 Handla allt IKA Produkter
Change view
Inkluderar:
Beläggning
Utan beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11865942 Beläggning Varje
11855942 Utan beläggning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11865942 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003744100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Reflux destillation kondensor vertikalt belagd
Inkluderar Beläggning
Material (Beläggning) SURLYN
Kvantitet 1 vardera