Läs mer
Gravis Provflaskor av borosilikatglas
Beskrivning
- Provflaska i pillbox-stil
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0,9 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Volym (metrisk) | 8.5 mL |
| Graderad | Nej |
| Volym (engelska) | 0,3 oz. |
| Kvantitet | 220 Pk. |
| Markeringspunkt | Nej |
| Visa mer |