Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 10373371
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lednummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porstorlek:
2,5 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10373371
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04026137
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-separeringstrattar med PTFE-plugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Utan våg, med PTFE-plugg
  • Med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Lednummer 29/32 NS
Porositet Ja
Porstorlek 2,5 mm
Produkttyp Separerande tratt