Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med PTFE-plugg
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lednummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porstorlek:
2.5mm
4mm
6mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Utan våg, med PTFE-plugg
- Med gänghållare
- Med inskriptionsetikett
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Lednummer | 29/32 NS |
| Porositet | Ja |
| Porstorlek | 4mm |
| Proppmaterial | Polyeten |