Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 12840453
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lednummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porstorlek:
2,5 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Lednummer Porstorlek Förpackningsstorlek
12840453 250 ml 29/32 NS 4 mm Paket med 2
10102051 1000 ml 29/32 NS 6 mm Paket med 2
10373371 100 ml 29/32 NS 2,5 mm Paket med 2
10731191 100 ml 19/26 NS 2,5 mm Paket med 2
10694192 500 ml 29/32 NS 4 mm Paket med 2
10461711 50 ml 19/26 NS 2,5 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12840453 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04030149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    2013.97 SEK / Paket med 2
    Save 366.03 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-separeringstrattar med PTFE-plugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Utan våg, med PTFE-plugg
  • Med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Lednummer 29/32 NS
Porstorlek 4 mm
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.