Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med PTFE-plugg
Produktkod. p-8005970
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lednummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porstorlek:
2.5mm
4mm
6mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10102051
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-separeringstrattar med PTFE-plugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Utan våg, med PTFE-plugg
  • Med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Lednummer 29/32 NS
Porstorlek 6mm
Proppmaterial Polyeten