Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med massiv glasplugg
Produktkod. 10040381
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10040381 500 ml Paket med 2
10090531 100 ml Paket med 2
10213961 250 ml Paket med 2
10729221 1000 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10040381 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04030058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglassepareringstrattar med fast glasplugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Cylindrisk form med rakt utloppsrör
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med fast glasplugg
  • Med skruvgängshållare
  • Med våg
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten