Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med massiv glasplugg
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Cylindrisk form med rakt utloppsrör
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Med fast glasplugg
- Med skruvgängshållare
- Med våg
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Proppmaterial | Polyeten |