Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med massiv glasplugg
Produktkod. 10729221
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10729221
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglassepareringstrattar med fast glasplugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Cylindrisk form med rakt utloppsrör
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med fast glasplugg
  • Med skruvgängshållare
  • Med våg
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten